Filtrertratt enligt Allihn, VitraPOR®
Leverantör: ROBU GLASFILTER
30301 30302 30303 30304 30300
511-3101EA 590 SEK
511-3101 511-3102 511-3103 511-3104 511-0241
Filtrertratt enligt Allihn, VitraPOR®
Trattar Filtertrattar Mikrofiltertrattar
Borsilikatglas 3,3.
Med integrerad glasfilterplatta. Höjd över glasfilterplatta: 100 mm.