Büchner-tratt
Leverantör: KARTELL
437 438 439 440 441 442 443 445
519-2361EA 240 SEK
519-2361 519-2362 519-2363 511-0008 519-2364 519-2365 519-2366 519-2367
Büchner-tratt
Trattar Filtertrattar Büchner-trattar
PP, white.
  • Robust och lätt
  • Topp och botten kan tas isär vilket underlättar rengöring
For filter paper or membrane filtration discs.