Dropptratt
Leverantör: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
04154914 04155814 04157014 04152811 04152814 04153711 04153714 04152211
271-5114EA 1475 SEK
271-5114 271-5115 271-5116 271-5102 271-5112 271-5103 271-5113 201-0896
Dropptratt
Trattar Dropptrattar
DURAN®, borosilicate glass, clear, with glass key.
  • Hög kemikalieresistens
  • Hög temperaturtålighet
  • Hög resistens mot temperaturförändringar
Med normalslipad kärna och hylsa. Graderad. Kran med gängskydd.