Tratt med kort rör, räfflad, DURAN®
Leverantör: DWK Life Sciences
213523802 213524104 213524601 213525709 213526105
221-0139EA 455 SEK
221-0139 519-2547 221-1182 221-0140 221-0141
Tratt med kort rör, räfflad, DURAN®
Trattar Filtertrattar Filtertrattar
DURAN®, borosilikatglas 3.3, klar, räfflade väggar.
  • Mycket bra kemikaliebeständighet
  • Hög temperaturbeständighet
  • Minimal termisk expansion, vilket ger relativt hög motståndskraft mot temperaturförändringar
För snabb filtrering. Vinkel 60°. Trattkanten är grundad och flampolerad.