Tratt med kort rör
Leverantör: KARTELL
172 173 174 175 176 177 178 4171 4179
221-1521EA 45 SEK
221-1521 221-1522 221-1523 221-1524 221-1525 221-0080 221-0081 221-1263 221-0082
Tratt med kort rör
Trattar Filtertrattar Filtertrattar
HDPE, translucent.
  • Good chemical resistance
  • With raised lip to prevent overflowing
  • External ribs for unobstructed removal of air when filtering
Med släta innerväggar. Robust och kraftig. Universell tratt för olika applikationer. Upphängningsögla för enkel förvaring.