Analystratt, Nalgene®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
4250-0035 4250-0055 4250-0065 4250-0075 4250-0100 4250-0160
221-0164EA 760 SEK
221-0164 221-0084 221-0085 221-0086 221-0088 221-0089
Analystratt, Nalgene®
Trattar Filtertrattar Analystrattar
PPCO, translucent.
  • Inre räfflor i 58° vinkel för snabbare filtrering
  • Yttre räfflor hindrar luft från att fastna under filterpappret
  • Autoklaverbar
Med inre och yttre räfflor. Vinkel 60°.