Tratt med extralångt rör
Leverantör: KARTELL
162 164 165
221-1860EA 160 SEK
221-1860 221-1861 221-1862
Tratt med extralångt rör
Trattar Filtertrattar Filtertrattar
PP, transparent.
  • Inre räfflor ökar filtreringshastigheten
  • Hög kemikalieresistens, autoklaverbar
  • Används med standardfilterpapper
Med inre räfflor för snabb filtrering. Vinkel 60°.