Tratt
Leverantör: VITLAB
41794 41894 41994 42393 42294
221-1411EA 215 SEK
221-1411 221-1412 221-1413 221-1415 221-1414
Tratt
Trattar Filtertrattar Tratt till fat
PP or HDPE, translucent.
  • Mycket hög (PP) eller hög (HDPE) kemikalieresistens
  • Filterinsats tillverkad i rostfritt stål/aluminium, finns för storlekarna 200 och 250 mm
  • Snabb och enkel rengöring
Används för att snabbt fylla behållare med stora kvantiteter vätskor eller pulver.