Tratt med kort rör
Leverantör: VITLAB
41094 41194 41294 41394 41494 41594 41694 40894
221-0152EA 205 SEK
221-0152 221-0153 221-0154 221-0155 221-0156 221-0157 221-0158 221-1417
Tratt med kort rör
Trattar Filtertrattar Filtertrattar
PP, translucent.
  • Hög kemikalieresistens
  • Autoklaverbar
  • Används med standardfilter
With smooth interior surfaces.