Tratt med långt rör, DURAN®
Leverantör: DWK Life Sciences
213533306 213533803 213534105
221-0142EA 425 SEK
221-0142 221-0143 221-1181
Tratt med långt rör, DURAN®
Trattar Filtertrattar Filtertrattar
DURAN®, borosilikatglas 3,3, klar.
  • Hög kemikalieresistens
  • Hög temperaturtålighet
  • Hög resistens mot temperaturförändringar
Med släta innerväggar. Vinkel 60°.
DIN ISO 4798 (exept 221-0143 and 221-1181)
Certifikat: DIN ISO 4798 (except 221-0143 and 221-1181)