Analytical funnel
Leverantör: Kavalier
632421052055 632421052075 632421052100
221-1715EA 735 SEK
221-1715 221-1716 221-1717
Analytical funnel
Trattar Filtertrattar Analystrattar
Borosilikatglas 3.3.
  • Hög kemikalieresistens
  • Hög temperaturtålighet
  • Hög resistens mot temperaturförändringar
For rapid filtration.