Pulvertratt, Nalgene®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
4252-0065 4252-0080 4252-0150 4252-0100
221-0090EA 1100 SEK
221-0090 221-0091 221-0093 221-0092
Pulvertratt, Nalgene®
Trattar Pulvertrattar
PPCO, translucent.
  • Hög kemikalieresistens
  • Yttre räfflor för bättre luftutsläpp
  • Autoklaverbar
För överföring av pulver. Det cylindriska röret förhindrar blockeringar.
This shatter-proof alternative to glass is chemical resistant to a wide range of lab chemicals and reagents and can make a valuble contribution to lab safety programs.