Pulvertratt
Leverantör: KARTELL
166_U
KART166_UEA 0 SEK
KART166_U
Pulvertratt
Trattar Pulvertrattar
PP, translucent.
  • Inre räfflor för snabbare filtrering
  • Yttre räfflor för bättre luftutsläpp
  • Hög kemikalieresistens, autoklaverbar
För överföring av pulver. Passar också för vätskor. Med inre och yttre räfflor. Vinkel 60°.