Analystratt
Leverantör: KARTELL
145 146 147 148 150 152 153 155 156
221-1811EA 33 SEK
221-1811 221-1812 221-1813 221-1814 221-1815 221-1816 221-1520 221-1818 221-1819
Analystratt
Trattar Filtertrattar Analystrattar
PP, genomskinlig.
  • Inre räfflor i 58° vinkel för snabbare filtrering
  • Yttre räfflor hindrar luft från att fastna under filterpappret
  • Autoklaverbar
Med inre och yttre räfflor. Vinkel 60°.