Pincett
Leverantör: KARTELL
500 501 503
232-2000EA 390 SEK
232-2000 232-2001 232-2003
Pincett
Pincetter
POM, gul. Universalpincett för många olika användningsområden.
  • Kemikalieresistent, inte lämplig för användning med starka syror eller lösningsmedel
  • Autoklaverbar
  • Stadig, böjlig, mycket bra återgång till ursprungsform