Pincett
Leverantör: BOCHEM
1800 1801 1802
232-0013EA 460 SEK
232-0013 BOCH1801 232-0015
Pincett
Pincetter
Rostfritt stål, grön PTFE-bestrykning.
  • Antimagnetisk
  • Mycket god kemikalie- och värmebeständighet
  • Den släta ytan förhindrar kontaminering och förenklar rengöring