Pincett för täckglas
Leverantör: BOCHEM
1722 1830 1727
232-1262EA 245 SEK
232-1262 232-0021 232-0060
Pincett för täckglas
Pincetter
Rostfritt stål, eller rostfritt stål PTFE-överdragen.
  • För enkel, säker hantering av täckglas
  • Med 6 mm breda spetsar
  • Kan även användas för annan labbutrustning, t ex filter
  • PTFE-överdragen med extra jämn yta som förhindrar kontaminering och är lätt att rengöra