Pincett
Leverantör: VITLAB
67895 67995
232-1911EA 47 SEK
232-1911 232-1913
Pincett
Pincetter
PMP, vit. Universalpincett för många olika användningsområden.
  • God kemikalieresistens
  • Autoklaverbar
  • Robust, böjlig, självfjädrande