Pincett för membranfilter
Leverantör: Cytiva (Formerly Pall Lab)
51147 4690
514-4149EA 725 SEK
514-4149 232-0142
Pincett för membranfilter
Pincetter
Rostfritt stål. Med fingergrepp i polypropylen och platta, breda spetsar. Idealiska för hantering av membranfilter och andra filterskivor.
  • Hög temperaturtålighet, autoklaverbar