Pincett
Leverantör: RSG
413.115 411.115
232-1981EA 640 SEK
232-1981 232-1982
Pincett
Pincetter
Rostfritt stål, PTFE-överdragen.
  • Finns som spetsig eller trubbig modell
  • Mycket god kemikalieresistens och värmetålighet
  • Jämna ytor förhindrar kontaminering och ger enkel rengöring