Pincett, trubbig
Leverantör: VITLAB
68299 68399 68099 68199
232-1951EA 105 SEK
232-1951 232-1953 VITL68099 VITL68199
Pincett, trubbig
Pincetter
POM, gul. Universall Pincett som passar för de flesta applikationer.
  • Hög kemikalieresistens,, passar inte för användning med starka syror och lösningsmedel
  • Autoklaverbar
  • Robust, böjlig, självfjädrande