Vakuumpincett, aspirette®
Leverantör: HIRSCHMANN
9901500 9901600 9901601 9901700 9901605
232-2420EA 3600 SEK
232-2420 HIRS9901600 HIRS9901601 HIRS9901700 HIRS9901605
Vakuumpincett, aspirette®
Pincetter
Powered by rechargeable battery for picking up and placing flat objects up to a max. unit weight of 70 g.
  • Styrs med en knapp, ergonomiskt utformad
  • Finns som standard och antistatisk modell
  • Uppladdningsbart batteri kan laddas ungefär 1000 gånger
Beställningsinformation: Levereras med laddare och 3 sugmunstycken med 3,2;6 och 10 mm diam sugkoppar i silikon.