BLAUBRAND® Mätkolv, klass A, blå gradering
Leverantör: Brand
37256 37264 37265 37266 37288 37289 37294 37259 37260 37267 37258 37262 37263 37257 37261 37268
612-2738EA 700 SEK
612-2738 827-6453 612-2742 612-2743 612-2745 612-2746 612-2747 827-6448 827-6449 612-2744 827-6447 612-2741 827-6452 612-2739 612-2740 612-3654
BLAUBRAND® Mätkolv, klass A, blå gradering
Kolvar Mätkolv
Borosilikatglas 3.3, med glaspropp.
  • Kalibrerad, med batchcertifikat
  • Blå, emaljerad gradering
  • DE-M-märkning
*Vid hals.
Certifikat: DIN EN ISO 1042
Beställningsinformation: Supplied with a batch certificate. Volumetric flasks also available on request with an individual certificate, a USP individual certificate or a DAkkS calibration certificate.