Mätkolv, Kohlrausch
Leverantör: HIRSCHMANN
2970180 2970185
612-3524EA 390 SEK
612-3524 612-3525
Mätkolv, Kohlrausch
Kolvar Mätkolv
DURAN®, borsilikatglas, överensstämmelse certifierade (DE-M-märkning).
  • Kalibrerad för att innehålla (TC, In)
  • Blålackerade outplånliga markeringar som är resistenta mot syror och alkalier
  • Överensstämmelse certifierad med daterad batchidentifiering tillgänglig via webbplats: (www.hirschmannlab.de)