Mätkolv, klass A, blå gradering
Leverantör: HIRSCHMANN
2820266 2820261 2820275 2820278 2820281
612-5738EA 610 SEK
612-5738 HIRS2820261 HIRS2820275 HIRS2820278 HIRS2820281
Mätkolv, klass A, blå gradering
Kolvar Mätkolv
DURAN®, borosilicate glass, with glass stopper, conformity certified (DE-M marking).
  • Blå, emaljerad gradering
  • Batchcertifikat (kan hämtas på www.hirschmannlab.de)
* In addition to DIN
*Vid hals
Certifikat: DIN EN ISO 1042