Mätkolv, klass A eller B, blå gradering
Leverantör: Brand
36162 36178 36182
612-3796EA 430 SEK
612-3796 612-4810 612-4812
Mätkolv, klass A eller B, blå gradering
Genomskinlig PMP, med PP-propp.
  • Kalibrerad, batchcertifikat
  • Ringgradering och inskriptioner i blått
  • Temperaturer upp till 121 °C (autoklavering), orsakar inte permanent överskridande av toleranser! Max 60 °C rekommenderas för rengöring för att skydda gradering och inskriptioner
Toleranser enligt klass A respektive B, DIN EN ISO 1042.
*Wide neck