Mätkolv, klass B
Leverantör: KARTELL
2485 2486 2487 2488 2489
612-3006EA 320 SEK
612-3006 612-3007 612-3008 612-3009 612-3010
Mätkolv, klass B
Kolvar Mätkolv
PMP (TPX®), genomskinlig, med propp.
  • Autoklaverbar
  • För temperaturer upp till 170 °C
  • Med NS-propp