Mätkolv, klass B, Nalgene®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
4001-0050 4001-0100 4001-0250 4001-0500 4001-1000
612-3021EA 660 SEK
612-3021 612-3022 612-3024 612-3025 612-3026
Mätkolv, klass B, Nalgene®
Kolvar Mätkolv
PMP (TPX®), genomskinlig, med PP-skruvlock.
  • Okrossbar, ger exakta mätningar
  • Kalibreras individuellt
  • Autoklaverbar när korken tagits ur den gängade halsen och en liten mängd vatten hällts i kolven. Rengöring upp till +60 °C med svagt basiskt rengöringsmedel rekommenderas (noggrannheten kan påverkas vid över +60 °C)
ASTM E288 and ISO Standard 384 Class B
Certifikat: ASTM E288 och ISO-standard 384