Mätkolv, klass B
Leverantör: KARTELL
1484 1485 1486 1487 1488 1489
612-3000EA 230 SEK
612-3000 612-3001 612-3002 612-3003 612-3004 612-3005
Mätkolv, klass B
Kolvar Mätkolv
PP, genomskinlig, med PE-propp.
  • Smal hals utan menisk för enkel avläsning
  • Gravimetriskt kalibrerad vid +20 °C
  • Autoklaverbar, kemiskt icke-absorberande, hydrofob yta