Mätkolv, klass A, blå gradering, BLAUBRAND®
Leverantör: Brand
37234 37236 37253 37254 37255 37291 37238 37243 37246 37247 37248 37251 37252 37290 37293 37249 37250 37245 37241_U 37233 37241
612-3689EA 747 SEK
612-3689 612-2737 612-5082 612-5083 612-3175 612-3146 612-5073 612-5074 612-5075 612-5076 612-5077 612-5080 612-5081 612-3141 612-3136 612-5078 612-5079 612-3653 612-6788 612-6787 612-6874
Mätkolv, klass A, blå gradering, BLAUBRAND®
Kolvar Mätkolv
Borosilikatglas 3.3, med PP-propp.
  • Kalibrerad, med batchcertifikat
  • Blå, emaljerad gradering
  • DE-M-märkning
* In addition to ISO
Certifikat: DIN EN ISO 1042
Beställningsinformation: Supplied with a batch certificate. Volumetric flasks also available on request with an individual certificate, a USP individual certificate or a DAkkS calibration certificate.