Indunstningkolv
Leverantör: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
03042937 03042949 03042958 03042970 03042973 03042976 03042928 03044037 03044028 03044049 03044058 03044070 03044073 03044076 03041422 03041410 03041413 03041428
201-0324EA 660 SEK
201-0324 201-0325 201-0326 201-0327 201-0328 531-9127 201-0323 531-0832 531-0831 531-0833 531-0834 531-0828 531-0829 531-0830 LENZ03041422 LENZ03041410 LENZ03041413 LENZ03041428
Indunstningkolv
Kolvar Kolv, rotationsindunstare
DURAN®, borosilikatglas, klar eller plastbelagd.
  • Hög kemikalieresistens
  • Hög temperaturtålighet
  • Hög resistens mot temperaturförändringar
Normalslipad NS 29/32, päronformad, centrerad hals, med tjocka väggar. Passar för alla vanliga rotationsindunstare. Med vitt, matt skrivfält.