Gasprovrör
Leverantör: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05680058 05680070 05680043 05680052
201-9113EA 1725 SEK
201-9113 201-9115 201-9111 LENZ05680052
Gasprovrör
Rör Gasprovtagningsrör
Duran® clear borosilicate glass.
  • Utmärkt temperatur- och kemikaliebeständighet
  • Anslutning på ena sidan med kapillärrör (innerdiameter: 2,7 mm, ytterdiameter: 8,0 mm) och på andra sidan med slangkoppling (ytterdiameter: 8,0 mm)
  • Med vit märkningsyta
Gasprovrör för avlägsnande, insamling och transport av gasprover. Båda sidor har en envägskran med standardslipning av typ 3 NS/14.
Certifikat: DIN 12473-1