Jodtalskolv med propp
Leverantör: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
03026037 03026049 03026058 03026052 03026070
201-1261EA 245 SEK
201-1261 201-1262 201-1263 201-1038 201-1039
Jodtalskolv med propp
Kolvar Kolv för jodbestämmning
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Hög kemikalieresistens
  • Hög temperaturtålighet
  • Hög resistens mot temperaturförändringar
Volume graduation to allow approximate reading of contents and labelling area.