Vakuumfilterkolvar, Büchner, med glasslangkoppling, DURAN®
Leverantör: DWK Life Sciences
211916802 211917301 211918803 211919105 212012409 212013602 212014401 212015406 212016308 211918606
519-4217EA 3875 SEK
519-4217 519-4216 511-0218 511-0133 215-1011 215-1013 215-1018 215-1010 519-4140 511-0217
Vakuumfilterkolvar, Büchner, med glasslangkoppling, DURAN®
Kolvar Filterkolvar
DURAN®, borosilikatglas 3.3, klar.
  • Upp till 2000 ml i E-form, från 3000 ml flaskform
  • Olivslangkoppling 11 mm Ø
Filterkolv med tjocka väggar för användning med vakuum.
ISO 6556 (only Erlenmeyer shape)
Certifikat: ISO 6556 (E-kolvform)
DIN 12475 (Flaskform)