Filterkolvar med sidoarm, Nalgene®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
DS4101-1000 DS4101-2000
516-0580EA 1250 SEK
516-0580 215-8248
Filterkolvar med sidoarm, Nalgene®
Kolvar Filterkolvar
Av polypropylen, vita.
  • Sidoarm i 45° vinkel som förhindrar tippning
  • Nippeladapter för montering av slang med 6,4 till 9,5 mm int.Ø
  • Oval markeringsyta
  • 215-8248 är graderad
Moulded in one piece to withstand full vacuum to 30-in. Hg.