Vacuum filtering flasks, Büchner, with KECK™ assembly set
Leverantör: DWK Life Sciences
211946854 211947353 211948658 211948855 211949157 212042452 212043654 212044453 212045458 212046351
511-0325EA 2525 SEK
511-0325 511-0326 511-0327 511-0328 511-0329 511-0330 511-0331 511-0332 511-0333 511-0334
Vacuum filtering flasks, Büchner, with KECK™ assembly set
Kolvar Filterkolvar
DURAN®, borosilikatglas 3.3, klar.
  • Kolv: upp till 2000 ml, flaska: från 3000 ml upp till 20 l
  • Monteringsset med avtagbar slanganslutning, skruv och packning
Fitlerkolv med tjocka väggar för användning med vakuum.
DIN 12476 and ISO 6556 (only erlenmeyer shape)
Certifikat: ISO 6556 (E-kolvform)
DIN 12475 (Flaskform)