Fernbach culture flasks, DURAN®
Leverantör: DWK Life Sciences
215014307 215116203
391-0330EA 585 SEK
391-0330 391-0320
Fernbach culture flasks, DURAN®
Kolvar Odlingsflaskor
DURAN®, borosilikatglas 3.3, klar.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Med rak hals för metallock. Ger den stora vätskeyta som krävs för att odla mikroorganismer i flytande odlingsmedium. Förbättrad ventilation för snabbare tillväxt.