Odlingsflaska och odlingskolv, DURAN®
Leverantör: DWK Life Sciences
214212402 214213201 217712401 217713209 217713603 217714402 217715407 217716309 217713903
391-0210EA 350 SEK
391-0210 391-0215 391-0260 391-0265 391-0270 391-0280 391-0285 391-0290 391-0275
Odlingsflaska och odlingskolv, DURAN®
Kolvar Odlingsflaskor
DURAN®, borosilikatglas 3.3, klar.
  • Mycket god kemikalieresistens
  • Hög temperaturtålighet
  • Minimal värmeutvidgning som ger hög resistens mot temperaturförändringar
Odlingsflaska och odlingskolv (Erlenmeyer-form) med rak kant, lämplig för antingen Kapsenberg-lock eller metallock (finns som tillval).