Odlingsflaska, DURAN®
Leverantör: DWK Life Sciences
214512405 214513907 214514406 214515402 214516604 214517309 217732403 217733905 217734404 217735409
391-0522EA 390 SEK
391-0522 391-0524 391-0526 391-0528 391-0530 391-0532 391-0542 391-0544 391-0546 391-0548
Odlingsflaska, DURAN®
DURAN®, borosilikatglas 3.3, klar.
  • Mycket god kemikalieresistens
  • Hög temperaturtålighet
  • Minimal värmeutvidgning som ger hög resistens mot temperaturförändringar
Med utvikt kant eller rak hals för metallock. Försedd med volymmärkning och vitt skrivfält.