Skruvlock, ventilerat, för engångs Erlenmeyerkolvar, Nalgene®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
4114-0038 4114-0045
214-1929EA 440 SEK
214-1929 214-1930
Skruvlock, ventilerat, för engångs Erlenmeyerkolvar, Nalgene®
Lock Lock, flaskor
HDPE, blått, med PTFE-membran, sterilt.
  • Steril förpackning, varje lock förpackas i en egen värmeförseglad påse
  • Vattenavvisande 0,2 µm PTFE-membran har värmesvetsats för effektiv tätning
  • Passar endast Nalgene® sterila, engångs E-kolvar
Ventilerat lock garanterar sterilt gasutbyte vid användning med skakapparater och cellodlingar i suspension.