Erlenmeyerkolv, smal hals, med NS-slipning
Leverantör: KARTELL
1460 1461 1462 1463 1464 1465
214-0132EA 86 SEK
214-0132 214-0133 214-0134 214-0135 214-0136 214-0175
Erlenmeyerkolv, smal hals, med NS-slipning
Kolvar E-kolvar
PP, genomsynlig.
  • Hög kemikalieresistens
  • Tål upp till 121 °C (under 20 minuter), vid långvarig användning 100 °C
  • Slät yta, vilket underlättar rengöring
Med gradering. Autoklaverbar. Levereras utan propp.