Erlenmeyerkolv, bafflad, Nalgene®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
4110-0250 4110-0500 4110-1000 4110-2000
710-4101EA 1625 SEK
710-4101 710-4102 710-4103 710-4104
Erlenmeyerkolv, bafflad, Nalgene®
Kolvar E-kolvar
PC, genomskinlig.
  • Tål temperaturer från −135 till +135 °C
  • Krossäker med hög mekanisk styrka
  • Hög kemikalieresistens, men inte lämplig för lösningsmedel, starka syror eller alkaliska lösningar
With four baffles seamlessly incorporated in the base. Ensures excellent mixing of liquids or microbiological cultures. Growth rates for E. coli and S. cerevisiae are comparable with glass flasks. The 500 and 1000 ml flasks have a straight neck accepting 38 mm standard caps made of rust-proof steel or plastic.