Erlenmeyerkolv med skruvlock, DURAN®
Leverantör: DWK Life Sciences
218033653 218035457 218034452 218032451
214-0190EA 615 SEK
214-0190 201-0376 214-0457 214-0456
Erlenmeyerkolv med skruvlock, DURAN®
Kolvar E-kolvar
DURAN®, borosilikatglas 3.3, klart,utan eller med rött PBT-skruvlock.
  • Hög kemikalieresistens
  • Hög temperaturtålighet
  • Hög resistens mot temperaturförändringar
Volymgradering och skrivfält. En PTFE-belagd tätning inbyggd i locket garanterar att kolven är absolut tät.
With printed Retrace Code (batch identification).