Erlenmeyerkolv, smal hals, med utvikt kant, Nalgene®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
4102-0125 4102-1000 4102-2000 4103-0125 4103-0250 4102-0250
214-7102EA 1775 SEK
214-7102 214-7105 214-7106 214-7122 214-7123 214-7103
Erlenmeyerkolv, smal hals, med utvikt kant, Nalgene®
Kolvar E-kolvar
PPCO, genomskinlig eller PC, kristallklar.
  • Mycket säkrare än glaskolvar vid användning med skakapparater
  • Autoklaverbar. Upprepad autoklavering av PC-kolvar kan i slutänden försämra deras mekaniska styrka
  • Slät yta underlättar rengöring
Graderad kolv i PPCO, lämplig för allmän laboratorieanvändning. Kolv i PC är specialutformad för att användas vid tillverkning och förvaring av näringsmedia, och för många andra odlingsprocedurer.