Erlenmeyerkolv, engångs, med skruvlock, Nalgene®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
4112-0250 4112-0500 4112-2000 4112-0125 4112-1000
214-0137EA 3900 SEK
214-0137 214-0138 214-0139 214-1925 214-1926
Erlenmeyerkolv, engångs, med skruvlock, Nalgene®
Kolvar E-kolvar
PETG, kristallklar, med HDPE skruvlock.
  • Spillsäkert HDPE-skruvlock kan öppnas delvis för ventilering om det vrids ett kvarts varv
  • Individuellt förpackad vilket underlättar förvaring och hantering
  • Minskad risk för krosskontaminering
Steril Erlenmeyerkolv, engångs. Idealisk för användning med skakapparater, för suspensionsodlingar, samt för tillverkning eller förvaring av media. Gradering för ungefärlig avläsning av innehållet.