Erlenmeyerkolv, vid hals, med skruvlock, Nalgene®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
4109-0125 4109-0250 4109-0500 4109-1000
214-7222EA 2025 SEK
214-7222 214-7223 214-7224 214-7225
Erlenmeyerkolv, vid hals, med skruvlock, Nalgene®
Kolvar E-kolvar
PMP (TPX), genomskinlig, med skruvlock i PP.
  • Hög kemikalieresistens
  • Tål upp till 150 °C (upp till 170 °C under korta perioder), autoklaverbar
  • God mikrovågspermeabilitet
Idealisk för titrering samt tillverkning och förvaring av näringsmedia.