Erlenmeyerkolv, vid hals, med skruvlock, Nalgene®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
4106-0125 4106-0250
214-7262EA 1550 SEK
214-7262 214-7263
Erlenmeyerkolv, vid hals, med skruvlock, Nalgene®
Kolvar E-kolvar
FEP, genomskinlig, med skruvlock i ETFE.
  • Hög kemikalieresistens
  • Tål temperaturer från –270 till +205 °C (kolvar) och från –100 till +150 °C (lock)
  • Autoklaverbar, tål upprepad sterilisering med alla kemiska metoder
Okrossbar, icke-kontaminerande och med hög kemikalieresistens. Lämplig för alla organiska lösningsmedel och starkt oxiderande ämnen. Kan kokas i koncentrerad salpetersyra för arbete med spårämnen.