Ögonsköljning, personlig
Leverantör: Orkla Care AB / Cederroth
7200 7221 720300 725200 7205
118-0001EA 145 SEK
118-0001 111-0164 111-0165 118-0153 118-0248
Ögonsköljning, personlig
Första hjälpen produkter Ögonduschar
Steril buffrad isotonisk natriumkloridlösning för ögonsköljning efter olyckshändelse. Finns i fickstorlek för engångsbruk (235 ml) och väggmonterad (500 ml). Flaskan öppnas automatiskt när den vrids ut ur vägghållaren och måste därför användas omedelbart.
  • Snabb och lätt att öppna
  • Ögonkoppen är dammskyddad och fungerar även som öppningsanordning
  • Rikligt vätskeflöde för effektiv sköljning - ögonkoppen på flaskan leder vätskan till ögat och undviker onödigt spill
  • Neutraliserar pH-värdet
Bäst före datum: 4 år vid obruten förpackning.
* Flaskhållaren levereras utan ögonsköljlösning.