Venting filters, Acro® 50
Leverantör: Cytiva (Formerly Pall Lab)
A50V002P2NV A50V002P2
514-4228EA 28375 SEK
514-4228 514-4227
Venting filters, Acro® 50
Filter Luftfilter
Dessa filter är idealiska för ventilering av bioreaktorer, jäsningstankar och karpojkar eller steril gasrening av odlingskärl. Idealisk för infästning på engångssystem som behöver genomgå gammastrålning.
  • Connects easily to hoses of various sizes in-line or as a final filter
  • Light weight prevents crimping of tubing
  • Excellent for disposable systems
  • Eliminates cleaning validation
Membran av Emflon® II (hydrofob PVDF); och filterhus av PP
Economical, disposable depth filter for venting applications or sterile gas delivery. Prevents the passage ofMore Product Information
Order Now
SPECIFIKATIONER
Environmentally Preferable
Ø 50 mm
Luftflöde 27 L/min (1 bar)
Max. tryck 4,1 bar
Max. temperature 60 °C
Inlopp/utlopp slanganslutningar 6,4 - 12,7 mm diam