Fitlerenheter för flaskor, Nalgene®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
DS0320-2545 DS0320-5033 DS0320-5045
516-0577EA 3225 SEK
516-0577 513-3203 516-0578
Fitlerenheter för flaskor, Nalgene®
Filter Filter för Flaskor
PS, återanvändbara vakuumfiltreringstrattar med flaska, lämpliga för analytisk eller steril filtrering, med vakuum eller tryck.
  • Med gradering och skruvgänga
  • Löstagbar filterhållare
  • PP-slangadapter
513-3203: för halsdiam 33 mm
516-0578 and 516-0577: For neck size 45 mm
PP tubing adapter
513-3203: for neck size 33 mm
516-0578: for neck size 45 mm
Beställningsinformation: The filter is not included and has to be ordered separately. It should have a diameter of 47 - 50 mm.